Learn More
Tin(II) oxalate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11429193
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 814-94-8
Formula molecolare C2O4Sn
Molecular Weight (g/mol) 206.728
Numero MDL MFCD00040678
InChI Key OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC Name oxalate;tin(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin (II) oxalate
Punto di fusione 280°C (decomposition)
Quantità 100 g
Formula lineare SnC2O4
Numero UN UN3288
Beilstein 3708588
Indice di Merck 14,8786
Peso formulazione 206.72
Percent Purity 98%
Densità 3.56
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stannous oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Stannous oxalate