Learn More
Tin(II) fluoride, 97.5%
CAS: 7783-47-3
64.85€ - 220.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11337247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011544.22 |
100 g |
64.85€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11347247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011544.36 |
500 g |
220.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tin(II) fluoride is used in the prevention of dental caries. It is an active ingredient in toothpastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7783-47-3 | |
MFCD00042540 |
Specifica
850°C | |
219°C | |
White | |
SnF2 | |
UN3260 | |
Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform. | |
97.5% | |
Air and moisture sensitive |
Tin(II) fluoride | |
7783-47-3 | |
Crystalline | |
MFCD00042540 | |
14,8784 | |
156.69 | |
Odorless | |
4.57 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P234-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P390-P501c
H290-H301-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-999-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3450000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures