Learn More
Tin(Ii) Chloride, Honeywell
Codice prodotto. 15691830 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-99-8
Formula molecolare Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 189.61
Numero MDL MFCD00011241
InChI Key AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC Name dichlorotin
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(Ii) Chloride
Quantità 500 g
Formula lineare SnCl2
Numero UN 3260
Peso formulazione 189.62g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent