Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
27.74€ - 446.22€
Identificatori chimici
CAS | 10025-69-1 |
---|---|
Formula molecolare | Cl2Sn·2H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 225.63 |
Numero MDL | MFCD00149863 |
Sinonimo | Stannous chloride dihydrate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10772431
|
Thermo Scientific Acros
196800050 |
5 g |
27.74€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10772621
|
Thermo Scientific Acros
196805000 |
500 g |
99.19€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10646974
|
Thermo Scientific Acros
196800025 |
2.5 kg |
446.22€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10025-69-1 | |
225.63 | |
Stannous chloride dihydrate |
Cl2Sn·2H2O | |
MFCD00149863 |
Specifica
652.0°C | |
37.0°C to 38.0°C | |
10025-69-1 | |
Adhering Crystalline Powder or Crystals | |
Cl2Sn·2H2O | |
MFCD00149863 | |
15, 8910 | |
Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid | |
225.63 | |
Glass Bottle |
Tin(II) chloride dihydrate | |
97% | |
White or Colorless | |
96% min. (Iodimetry) | |
SnCl2·2H2O | |
01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68 | |
Stannous chloride dihydrate | |
225.63 | |
97% | |
2.7100g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to organs through prolon
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
- Tin(II) chloride dihydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H332-Nocivo se inalato.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.