Learn More
Tin foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 9.1g/50 x 50mm
40.70€ - 341.70€
Identificatori chimici
CAS | 7440-31-5 |
---|---|
Formula molecolare | Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 118.71 |
Numero MDL | MFCD00133862 |
InChI Key | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
PubChem CID | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
IUPAC Name | tin |
SMILES | [Sn] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11346209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043234.FI |
50 x 50 mm |
40.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11379318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043234.GH |
100 x 100 mm |
93.77€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11369318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043234.HP |
100 x 500 mm |
341.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-31-5 | |
118.71 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
5352426 | |
tin |
Sn | |
MFCD00133862 | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
CHEBI:32990 | |
[Sn] |
Specifica
Tin | |
7440-31-5 | |
99.8% (Metals basis) | |
MFCD00133862 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
tin | |
5352426 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
Silver Gray foil | |
Sn | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
[Sn] | |
118.71 | |
CHEBI:32990 | |
Foil |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures