Learn More
Tin foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
68.84€ - 563.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11315879
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011460.FI
50 x 50 mm
68.84€
Pezzo
11337107
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011460.GH
100 x 100 mm
191.96€
Pezzo
11327107
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011460.HP
100 x 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Specifica
Tin foil
7440-31-5
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Puratronic™
≈1.8g/50x50mm
0.1mm (0.004 in.) thick
(metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
5352426
99.998%
Odorless
Foil
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures