Learn More
Tin foil, 0.05mm (0.002in) thick, 98.8% (metals basis)
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
67.75€ - 420.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-31-5 |
---|---|
Formula molecolare | Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 118.71 |
Numero MDL | MFCD00133862 |
InChI Key | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
PubChem CID | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
IUPAC Name | tin |
SMILES | [Sn] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11398738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041604.VA |
15 x 15 cm |
67.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11388738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041604.VE |
15 x 75 cm |
118.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11308748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041604.CL |
15 x 300 cm |
420.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7440-31-5 | |
118.71 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
5352426 | |
tin |
Sn | |
MFCD00133862 | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
CHEBI:32990 | |
[Sn] |
Specifications
Tin foil | |
7440-31-5 | |
Sn | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
[Sn] | |
118.71 | |
CHEBI:32990 | |
Odorless | |
Foil |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(metals basis) | |
MFCD00133862 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
tin | |
5352426 | |
98.8% | |
≈8.2g/15x15cm |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures