Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, 0.05% w/v solution in ethanol
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 038706.AP
Quantità 500 mL
Codice prodotto. 11440161
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
125-20-2
430.544
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
C28H30O4
MFCD00005909
31316
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Thymolphthalein
125-20-2
MFCD00005909
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
31316
57 hPa (150mm Hg) at 20°C
Colorless
11°C (52°F)
0.05% w/v solution in ethanol
C28H30O4
359413
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
430.544
430.55
0.92 g/cm3 at 20°C
500 mL
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti