Learn More
Thymol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 038692.AP
42.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 500 mL
Codice prodotto. 11430151
  • 42.95€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
62625-21-2
488.57
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
C27H29NaO5S
MFCD00151093
23692293
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifica
Thymol Blue sodium salt
0.04% w/v aq. soln.
MFCD00151093
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
488.57
488.58
0.979 g/mL
Liquid
62625-21-2
C27H29NaO5S
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
23692293
Odorless
500 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti