Learn More
Thulium(III) sulfate octahydrate, 99.99%, Thermo Scientific™
42.91€ - 129.00€
Identificatori chimici
CAS 13778-40-0
Formula molecolare H16O20S3Tm2
Molecular Weight (g/mol) 770.156
Numero MDL MFCD00149881
InChI Key GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
PubChem CID 71310074
IUPAC Name thulium(3+);trisulfate;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11403537
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17296.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11413537
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17296.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a reactant in dehydration reactions. It is the important dopant for fiber amplifiers.
Solubility
Soluble in water, moderately soluble in strong mineral acids.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents and moisture.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 243-996-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thulium(III) sulfate octahydrate, 99.99%, Thermo Scientific™