Learn More
Thulium(III)-oxid, REacton™, 99.997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7048571
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thulium(III) oxide when irradiated in a nuclear reactor, thulium produces an isotope that emits x-rays. A button of this isotope is used to make a lightweight, portable x-ray machine for medical use. It is also used in lasers with surgical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-44-1
Summenformel O3Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 385.87
MDL-Nummer MFCD00011285
InChI-Schlüssel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) oxide
Schmelzpunkt 2425°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in acids.
Formelmasse 385.87
Reinheit (%) 99.997%
Güte Reacton™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt