Learn More
Thulium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Thulium(III) oxalate hydrate |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 10 g |
Note percentuale saggio | (REO) |
Formula lineare | Tm2(C2O4)3·xH2O |
Numero UN | UN3288 |
Indice di Merck | 14,9394 |
Informazioni di solubilità | Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation |
IUPAC Name | dithulium(3+) trioxalate |
Peso formulazione | 601.93 (Anhydrous) |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Thulium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™ >