Learn More
Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050564
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-79-7
Formula molecolare F3Tm
Molecular Weight (g/mol) 225.93
Numero MDL MFCD00049611
InChI Key AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2200°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) fluoride
Punto di fusione 1158°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
Peso formulazione 225.93
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.9 g/mL