Learn More
Thulium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
109.55€ - 375.00€
Identificatori chimici
CAS 13760-79-7
Formula molecolare F3Tm
Molecular Weight (g/mol) 225.93
Numero MDL MFCD00049611
InChI Key AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11306248
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011204.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11396238
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011204.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-353-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thulium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals