Learn More
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11336238
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Thulium(III) chloride hydrate is used in proteomics research. It is also used in the production of glass, phosphors and lasers. Further, it serves as an important dopant for fiber amplifiers. Further, it is also used to prepare thulium(III) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19423-86-0
Formula molecolare Cl3Tm
Molecular Weight (g/mol) 275.28
Numero MDL MFCD00011283
InChI Key ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) chloride hydrate
Colore Green
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 275.29 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thulium(III) chloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Thulium(III) chloride hydrate