Learn More
Thulium(III) 2,4-pentanedionate, Powder, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4824984
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14589-44-7
Formula molecolare C15H21O6Tm
Molecular Weight (g/mol) 466.26
Numero MDL MFCD00058840
InChI Key QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC Name thulium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 466.26