Learn More
Cytiva Proteasi trombina
For site-specific separation of the GST tag from proteins expressed using pGEX-T vectors
Marca:  Cytiva 27-0846-01
Codice prodotto. 10218854
  • 169.00€ / 500 unità
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplied as lyophilized powder
  • Enables the site-specific cleavage of fusion proteins containing an accessible thrombin recognition sequence
  • Purified from bovine plasma; functionally free of other clotting factors, plasminogen, and plasmin
  • Can be used either following affinity purification or while fusion proteins are bound to Glutathione Sepharose™ 4B, Glutathione Sepharose High Performance, or Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Buffer di eluizione: 50 mm di Tris HCl, 10 mm di glutatione ridotto pH 8, tampone di scissione: PBS: 140 mm di NaCl, 2.7 mm di KCl, 10 mm di Na2HPO4, 1.8 mm di KH2PO4 pH 7.3
Proteina di fusione di proteasi trombina
500 U
Separazione in base ai siti del tag GST proveniente dalle proteine espresse tramite vettori pGEX-T, un’unità di enzimi scinde il 90% di 100 μg di una proteina di fusione GST di prova se incubata in PBS 1X a 22 °C per 16 ore
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: thrombin