Learn More
Codan™ Siringa ipodermica a tre parti per la pulizia delle orecchie
Use Codan™ Three-part Syringes to accommodate a variety of medical needs including: catheterization, hypodermic ear treatments, and more. The syringes are latex-free and contain no rubber or silicone. The plastic plunger has a smooth draw and a positive safety stop to prevent accidental spill
Marca: Codan™ 62.7602
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Specifica
Autoclavable | |
Dual scale; Silicone seal | |
Sì | |
20 ml | |
Sì |
Polypropylene | |
Siringa ipodermica a tre parti | |
1 ml | |
Cono eccentrico Luer | |
Sì |