missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thorium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
71.05€ - 135.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-29-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | Th |
Molecular Weight (g/mol) | 232.038 |
InChI Key | ZSLUVFAKFWKJRC-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23960 |
ChEBI | CHEBI:33385 |
IUPAC Name | thorium |
SMILES | [Th] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10681563
|
SPEX Certiprep
PLTH2-2Y |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
71.05€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10112492
|
SPEX Certiprep
PLTH2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
135.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Th | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
7440-29-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
232.038 | |
23960 | |
thorium |
Th | |
ZSLUVFAKFWKJRC-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33385 | |
[Th] |
Specifica
Thorium Standard (Depleted) | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Th | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
thorium | |
232.038 | |
CHEBI:33385 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLTH2-2Y, -2X 10,000 PLTH2-3Y, -3X |
7440-29-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
AA, ICP | |
ZSLUVFAKFWKJRC-UHFFFAOYSA-N | |
[Th] | |
2% HNO3 | |
23960 | |
Assurance |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Product intended for laboratory use only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto