Learn More
Rogo Sampaic™ Thoma Cell
138.00€ - 147.00€
Specifica
Product Type | Thoma Cell |
---|---|
Quantità | 1Each |
Tipo di campione | Blood |
Profondità (sistema metrico) | 0.1mm |
Codice del prodotto | Marca | Grid Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Grid Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11750835
|
Rogo Sampaic™
ZMB034 |
Simple |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730845
|
Rogo Sampaic™
ZMB031 |
Double |
147.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Thoma Cell | |
1Each | |
Blood | |
0.1mm |