Learn More
Thiophosgene, 85%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11944391
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 463-71-8
Numero MDL MFCD00004918
InChI Key ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
IUPAC Name thiocarbonyl dichloride
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 73.0°C
Materiale o nome chimico Thiophosgene
Colore Orange-Red to Red
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Formula molecolare CCl2S
Formula lineare ClCSCl
Beilstein 03,134
Fieser 05,667; 09,466
Punto d'infiammabilità 62°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 114.98
Peso formulazione 114.98
Percent Purity 85%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5442
Gravità specifica 1.508
Densità 1.5080g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiophosgene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.