Learn More
Thermo Scientific™ Spectronic™ GENESYS™ 2 and GENESYS 5 Spectrophotometer Deuterium Lamp
Marca: Thermo Scientific™ 343425-000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Deuterium Lamp for GENESYS 2 and 5 Spectrophotometers.
Specifica
Deuterium Lamp | |
Genesys™ 2 and Genesys™ 5 spectrophotometer |