Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Culture Flask Adapters
For processing Nunc™ T-75 or T-25 EasyFlasks™ in Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT Centrifuges.
853.25€ - 867.32€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor with round bucket |
---|
Requires: Rotor 75006445 with round bucket 75006441
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12693523
|
Thermo Scientific™
75008383 |
T-75 Flask |
867.32€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12613553
|
Thermo Scientific™
75008384 |
T-25 Flask |
853.25€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Unique angled design ensures tight pelletization, allowing easy removal of supernatant without pellet disruption.
- T-25 adapter holds flask at 25° angle; T-75 at 75°
- Sold in pairs
Specifica
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor with round bucket |