Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Tissue Cassettes IV
Compatible with Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ and PrintMate™ cassette labelers
Marca:  Epredia™ 41721
Codice prodotto. 12560077
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disposable
  • Holds tissue specimens during embedding, processing
  • Pore style: Small slots
  • Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small Slots
Hinged