Learn More
Epredia™ Envi-Ro-Tech™ Freezing Spray
Ozone-friendly freezing spray for use at the microtome and cryostat
Marca: Epredia™ 6769038
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Facilitates rapid freezing and consistent results
- Attachable capillary nozzle enables spot freezing
- Contains 1,1,1,2 Tetrafluoroethane
Specifica
8 oz, can; 6/Cs | |
Freezing Spray |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Gas sotto pressione
Indicazioni di pericolo
- H280-Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Consigli di prudenza
- P410+P403-Proteggere dai raggi solari Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,1,1,2- tetraflouroethane