Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) for Agilent Instruments
This Quick Column Change accessory is compatible with Agilent Instrumentation
46.55€ - 86.70€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
13406956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-872
S/SL Injector Adaptor Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13496956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-878
TCD Detector Adaptor Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13446956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-873
Tight Nut Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
QCC (Quick Column Change)-Leak Free Column Installation
  • Tool-free installation of analytical GC column
  • Graphite ferrules
Complete QCC Kits Includes:
  • Injector Adaptor
  • Detector Adaptor
  • Tight Nut
  • Ferrules (1 each 0.25, 0.32,0.53)
  • Ceramic Column Cutter