Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ1 Adjustable System Accessories and Replacement Parts
Extremely compact at only 16cm wide
17.80€ - 65.20€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl ADJ1 Adjustable Electrophoresis System |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Dimensioni (L x P) | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Dimensioni (L x P) | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11590295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40G |
Blank Glass Plate | 15.7 x 6.2 in. (40 x 16 cm) | 0.18 in. |
26.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11550295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-23G |
Offset Glass Plate | 9.05 x 6.2 in. (23 x 16 cm) | 0.18 in. |
20.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11500305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40LM |
Heat Sink | 15.7 x 6.2 in. (40 x 16 cm) | 0.18 in. |
65.20€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11580295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-38G |
Offset Glass Plate | 14.9 x 6.2 in. (38 x 16 cm) | 0.18 in. |
26.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11510305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40R |
Notched Glass Plate | 15.7 x 6.2 in. (40 x 16 cm) | 0.18 in. |
62.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11520305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-C25 |
Spacer Set | 9.8 x 0.39 in. (25 x 1 cm) | 0.03 in. |
17.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11560305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-GK |
Gasket |
18.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11540305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-D25 |
Spacer Set | 9.8 x 0.39 in. (25 x 1 cm) | 0.05 in. |
17.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- The height of the upper buffer chamber (UBC) may be adjusted by sliding the UBC up or down two support poles allowing gels to vary in height from 14 cm to 40 cm.
- The notched or offset glass plate of the gel sandwich presses against a silicone gasket in the UBC for a leakproof seal.
- Plates are clamped to the UBC with either binder clamps or heavy duty pony clamps.
Specifica
Owl ADJ1 Adjustable Electrophoresis System |