Learn More
Thermo Scientific™ Guarnizioni a capsula da 20 mm con setti per l’analisi dello spazio di testa National™
National Crimp Seals ensure sample security every time.
Marca:  Thermo Scientific™ C4020-32APK
Codice prodotto. 12440278
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
20mm Crimp seals with prefitted septa for headspace vials
  • Seals with pre-inserted septa are convenient and minimize contamination due to handling
  • Use magnetic seals with CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ and other magnetic transport autosamplers
  • PurePak™ PTFE/Silicone seals are packed in glass jars to maintain purity up to the point of use
  • Molded polyethylene SepCap™ is suitable for short-term storage or where repeated access to the vial is required
SepCap is for short-term storage. Do not use SepCap at elevated temperatures.
Order Info
Septa and crimp seals also sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ambra
Vetro di silice
Setti