Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes; PP screw closure, silicone gasket
Ensure leakproof service at their maximum speeds >10,000 x g, even when full
48.55€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Silicone |
Materiale della punta | Silicone |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10420533
![]() |
Thermo Scientific™
713132-0063 |
Replacement O-ring (for Mfr. No. DS3132-0063) |
48.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11969436
![]() |
Thermo Scientific™
713132-0058 |
Replacement O-ring (for Mfr. No. DS3132-0058) |
48.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Polypropylene closures with silicone gasket
Before autoclaving, set closure on top of the container without engaging the threads.
Specifica
Autoclavable | |
Silicone | |
Silicone |