Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Replacement Closures for Economy Wash Bottles
GREENER_CHOICE
Through-the-top tubing with closure and stem molded in one piece
124.00€ - 125.00€
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wash bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Finitura collo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Finitura collo Prezzo Quantità e disponibilità  
10385651
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
712401-0002
24-400
125.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-11-2025
Aggiungi al carrello
10050561
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
712401-0001
28-400
124.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Closure and stem molded in one piece for leakproof service
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
  • Leakproof†
Specifica
Specifica
Polypropylene
Wash bottle