Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8 Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
Marca:  Thermo Scientific™ 22205-012101
Codice prodotto. 10714437
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Requires : Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 μm
10 mm
2.1 mm
C8