Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Test Tube Holder for 1 in. Tubes
Marca: Thermo Scientific™ 4015-000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
“Snap-in” holder fits 1 in. test tubes up to 104mm tall.
Specifica
Test Tube Holder | |
Genesys™ 20 spectrophotometer | |
One test tube | |
104 mm |