Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 82505-012106
Codice prodotto. 11523321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Fluophase RP (Perfluorohexyl) Solid Phase
  • Perfluorinated phases provide unique selectivity
  • Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
  • Excellent for taxane analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 μm
10 mm
2.1 mm
RP