Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
303.00€ - 4325.00€
Specifica
Metodo di rilevamento | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
PCR Method | qPCR |
Polimerasi | Taq DNA Polymerase |
Reaction Speed | Standard |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13505260
|
Thermo Scientific™
K0972 |
500 Reactions |
580.00€
500 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13585250
|
Thermo Scientific™
K0971 |
250 Reactions |
303.00€
250 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13515260
|
Thermo Scientific™
K0974 |
5000 Reactions |
4325.00€
5000 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13525260
|
Thermo Scientific™
K0973 |
1250 Reactions |
1344.00€
1250 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
- Equal performance of blue and colorless master mixes
- Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
- Standard cycling protocols
- Excellent qPCR performance
- Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
- Sensitivity: single copy detection
- Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
- Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Specifica
SYBR | |
qPCR | |
Standard | |
Luminaris | |
Gene Expression | |
2 X |
High | |
Taq DNA Polymerase | |
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
qPCR Master Mix | |
2X | |
DNA, dsDNA |