Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Bath™ Incubator Modular Blocks
For use with Thermo Scientific Dri-Bath Incubators
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dri-bath incubator
Materiale Aluminum Alloy
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Modular Blocks
  • For use with Thermo Scientific™ Dri-Bath™ Modular Incubators
  • Anodized aluminum alloy
  • Each hole 48mm deep
  • Thermometer holes
Specifica
Specifica
Dri-bath incubator
3 in.
2 in.
4 in.
10.1 cm
Aluminum Alloy
7.6 cm
5 cm
1.8 in.
4.8 cm