Learn More
Fisherbrand™ Castaloy™ Three-Prong Extension Clamps
Hold irregular shapes at any angle, surely and safely.
11.45€ - 31.77€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Tipo | Extension Clamp |
Include | Fiberglass and Vinyl sleeve |
Jaw Type | 3-Prong |
Includes: Fiberglass and vinyl sleeves
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11343982
|
Fisherbrand™
057696Q |
17 cm | 2.5 cm | Extension arm O.D.: 0.31 in. (0.8cm) | N/A | ||||
10526112
|
Fisherbrand™
057697Q |
22 cm | 5.71 cm | Extension arm O.D.: 0.43 in. (1.1cm) | N/A | ||||
Descrizione
Sturdy extension clamps allow you to hold objects with irregular shapes at any angle, safely and securely.
- Two separate adjustment screws ensure even, precise pressure on glass and minimize chance of breakage
- Clamps are easily adjustable to vary holding angle, distance from stand
Specifica
1 Ea. | |
Extension Clamp | |
Fiberglass and Vinyl sleeve | |
3-Prong |