Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 73205-012106
Codice prodotto. 10547365
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of BioBasic SCX Solid Phase
  • Strong cation exchange phase based on sulfonic acid chemistry
  • Separation and retention of basic and other cationic species
  • 300Å pore size for enhanced protein and peptide separations
  • Outstanding stability under demanding pH conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 μm
2.1 mm
BioBasic
10 mm
SCX