Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Drop-In Acid Guard Cartridges
Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
Marca:  Thermo Scientific™ 95205-012101
499.29 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11502871
  • 501.79€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 13-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Requires : Thermo Scientific Uniguard direct-connection or stand-alone holder, sold separately.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fits Thermo Scientific Uniguard direct-connection and stand-alone holders
Features of BetaMax Acid Solid Phase
  • Designed for acidic analytes
  • Ultra-high surface coverage for maximum retention
  • Excellent stability for long column lifetimes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 μm
10 mm
2.1 mm