Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard Cartridges
Guard columns provide convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
330.48€ - 515.00€
Specifica
Carico di carbonio | 7% |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Dimensione del poro | 150Å |
Fase stazionaria | Phenyl |
Forma particelle | Spherical |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10690816
|
Thermo Scientific™
71803-011001 |
3 mm | 3 μm | BetaBasic™ HPLC Column | N/A | ||||
10574125
|
Thermo Scientific™
71803-012101 |
2.1 mm | 3 μm | Hypersil™ HPLC Column |
515.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10340865
|
Thermo Scientific™
71805-014001 |
4 mm | 5 μm | BetaBasic™ HPLC Column | N/A | ||||
Descrizione
Specifica
7% | |
150Å | |
Spherical |
10 mm | |
Phenyl | |
Yes |