Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, barcoded
Marca:  Thermo Scientific™ BC0900
120.00 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12607486
  • 180.00€ / pezzi 25
Nurture Your Progress
Usa il codice promozionale 24108 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Virgin polypropylene
  • Raised rim, thin-wall design
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Compatible with all major thermal cyclers
  • 300μL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • Available in a rigid version for robotic handling applications; rigid version cannot be cut
  • Patented segmented plate design allows plates to be cut into 24- and 48-well sections
  • Semi-skirt adds rigidity and allows for labeling or bar coding
  • Cut corner: H1
Certifications
Certified free from DNase, RNase, and human genomic DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Includes Barcode
25 Plate
PCR Microplate
Semi
0.3 mL
0.2 mL
Standard
Certified RNase/DNase-free
Clear
Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Polypropylene
96
25 plates