Learn More
Thermo Scientific™ Piastre per PCR ABgene™ SuperPlate da 96 pozzetti
96-well PCR plates with a flat deck for improved sealing in PCR and qPCR applications.
138.00€ - 156.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DNA, DNase, RNase-free
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Skirt Style Product Type Codice a barre Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Skirt Style Product Type Codice a barre Prezzo Quantità e disponibilità  
10124183
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-2100
Clear No Barcode Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10183653
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-2100/W
White No Barcode Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10657513
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-2800/B
Blue Full Raised Deck No Barcode Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11802133
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB2800Y
Yellow Full Raised Deck No Barcode Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10241310
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
BC2100
Clear Semi Raised Deck Includes Barcode Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates are compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary. The Thermo Scientific PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance. The plates have 0.3 mL maximum well volume when used with adhesive and heat seals.
The flat plate deck design ensures easy handling, and the plates feature a raised rim to prevent evaporation. The 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates have a cut corner at the A12 location and have thin well walls for consistent heat transfer.
Highlights
  • Directly compatible with all major major thermal cyclers, including ABI platforms and sequencers with no adapters necessary
  • Flat plate deck facilitates sealing and handling
  • Available as SuperPlate providing 4x more rigidity for superior robotic handling
  • Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
  • Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
  • Black lettered versions feature black alpha-numeric lettering to allow for easy well identification
  • White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
  • Cut corner: A12
Applications
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
  • Sequencing
Hazardous: No
Storage Condition: Ambient
Specifica
Specifica
DNA, DNase, RNase-free
8 x 12
96
Yes
Standard
Polypropylene
For improved sealing in PCR and qPCR applications