Learn More
Thermo Scientific™ Omni-Tube Plate
96 Omni-Tubes pre-assembled in a plate format for use in 0.5 mL thermal cyclers.
Marca:  Thermo Scientific™ AB0407
Codice prodotto. 11504794
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific 96 Omni-Tubes are pre-assembled in a plate format and are compatible with 0.5 mL thermal cyclers. The plate features a 300 μL maximum tube volume when used with adhesive and heat seals.
The 96 Omni-Tube Plate is made of polypropylene in a class K (100,000) cleanroom injection moulding facility.
Highlights
• 0.3 mL maximum tube volume (when used with adhesive and heat seals)
• Sealable using Adhesive Films and Foils, Heat Seals, and Flat and Domed Cap Strips
• Compatible with 0.5 mL thermal cyclers
Applications
• PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No Barcode
25 Plate
PCR Microplate
Semi
0.3 mL
0.2 mL
Certified RNase/DNase-free
Clear
Thermal Cycler
Polypropylene
96
Standard