Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Separation Plate
Ready-to-use microplate format
Marca:  Thermo Scientific™ AB-0952
Codice prodotto. 11570304
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 0.6mL well volume
  • Contains polyethylene frits
  • Pore size 30-45μm
  • Suitable for centrifugation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
96
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 96-Well Separation Plate > 96 Wells; 0.6mL well volume