Learn More
Thermo Scientific™ Provette singole da 0.2 ml
0.2 mL individual tubes with attached flat or dome snap shut caps, available in a variety of colors
66.00€ - 78.25€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, Dnase and human DNA free
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 1000 Case
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
10592655
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0337/G
Green Domed Cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10495743
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0337/B
Blue Domed Cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10502855
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0337/R
Red Domed Cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10502665
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0337/P
Purple Domed Cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10485183
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0337/Y
Yellow Domed Cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10253513
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0491
Colori assortiti Smerigliate a cupola Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
0.2 mL Individual Tubes with integral “snap shut” caps are suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks. They have a 0.25 mL maximum volume when closed. These individual tubes feature thin-wall design and are made from virgin polypropylene. The tubes are cleanroom produced, ensuring that they are free from contaminants that could affect experimental results. They are available in multiple colors with flat or domed caps.
The Thermo Scientific 0.2 mL Individual Tubes with integral ”snap shut“ caps are suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks. They have a 0.25 mL maximum volume when closed. These individual tubes feature thin-wall design and are made from virgin polypropylene. The tubes are cleanroom produced, ensuring that they are free from contaminants that could affect experimental results. They are available in multiple colors with flat or domed caps.
Highlights
• Suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks
• 0.25 mL maximum tube capacity when closed
Integral 'snap shut' cap
• Available with flat or domed caps
Applications
• PCR
• Sample storage
Hazardous:No
>Storage Condition:Ambient
PCR; Sample storage
Certifications
Certified free from human DNA, RNases, and DNases
Specifica
Specifica
RNase, Dnase and human DNA free
1000 Case
Polypropylene
Thin Wall PCR Tube
0.2 mL
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications
Tube