Learn More
Thenoyltrifluoroacetone, 99%
Codice prodotto. p-3737506 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 326-91-0
Formula molecolare C8H5F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 222.18
Numero MDL MFCD00005445
InChI Key TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-ylbutane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Thenoyltrifluoroacetone
Punto di fusione 40°C to 44°C
Colore Beige to Brown or Yellow
Punti di ebollizione 96°C to 98°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 222.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thenoyltrifluoroacetone