Learn More
Thallium Rod, 12.7mm (0.5in) dia., 99.9% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 225g/150mm
688.00€ - 1015.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-28-0
Formula molecolare Tl
Molecular Weight (g/mol) 204.38
Numero MDL MFCD00134063
InChI Key BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC Name thallium
SMILES [Tl]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11321729
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012352.0Y
75 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11331729
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012352.DO
150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-28-0
204.38
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
5359464
thallium
Tl
MFCD00134063
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
CHEBI:30440
[Tl]
Specifica
Thallium
Rod
Tl
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
[Tl]
204.38
CHEBI:30440
Rod
7440-28-0
99.9% (Metals basis)
MFCD00134063
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
thallium
5359464
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-138-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures