Learn More
Thallium(III) chloride hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051548
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13453-33-3
Numero MDL MFCD00049600
Sinonimo Thallic chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(III) chloride hydrate
Punto di fusione 37°C
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Numero UN UN1707
Informazioni di solubilità It is soluble in water 862g/L
Peso formulazione 310.73 (Anhydrous)