Learn More
Thallium(I) sulfate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Thallium(I) sulfate |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | Tl2SO4 |
Numero UN | UN1707 |
Peso formulazione | 504.83g/mol |
Percent Purity | ≥98% (RT) |
Densità | 6.77g/mL at 25°C |
Titolo del prodotto
Thallium(I) sulfate, Honeywell Fluka™ >