Learn More
Thallium(I) sulfate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15667370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Purum,≥98.0% (RT)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-18-6
Formula molecolare O4STl2
Molecular Weight (g/mol) 504.816
Numero MDL MFCD00011278
InChI Key YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC Name thallium(1+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) sulfate
Quantità 100 g
Formula lineare Tl2SO4
Numero UN UN1707
Peso formulazione 504.83g/mol
Percent Purity ≥98% (RT)
Densità 6.77g/mL at 25°C