Learn More
Thallium(I) sulfate, 99.5% min (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
dietro preventivo - 470.34€
Identificatori chimici
CAS | 7446-18-6 |
---|---|
Formula molecolare | O4STl2 |
Molecular Weight (g/mol) | 504.816 |
Numero MDL | MFCD00011278 |
InChI Key | YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt |
PubChem CID | 24833 |
ChEBI | CHEBI:81836 |
IUPAC Name | thallium(1+);sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.09 |
10 g |
90.75€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11303918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.18 |
50 g |
470.34€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11323918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.30 |
250 g |
dietro preventivo
250g |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Thallium(I) sulfate is used as a precursor to thallium(I) sulfide, which exhibits high electrical conductivity when exposed to infrared light. It is further used in photocells. It is also mixed with selenium and arsenic to produce low melting glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7446-18-6 | |
504.816 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
24833 | |
thallium(1+);sulfate |
O4STl2 | |
MFCD00011278 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
CHEBI:81836 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Specifica
(decomposition) | |
632°C | |
Crystalline | |
O4STl2 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] | |
504.816 | |
CHEBI:81836 | |
6.77 |
Thallium(I) sulfate | |
7446-18-6 | |
99.5% min (metals basis) | |
MFCD00011278 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
thallium(1+);sulfate | |
24833 | |
504.8 |
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H300-H311-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-201-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures